Läs mer
Alfa Aesar™ 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene |
| Smältpunkt | 53°C to 56°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2211951 |
| Formel vikt | 226.45 |
| Procent renhet | 97% |