Läs mer
1,2,3-Trichloro-5-methylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichloro-5-methylbenzene |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 193.9457 |
| Procent renhet | >95% |