Läs mer
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477064
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477064 5 g 5g
11487064 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21511.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 20098-48-0 | Molecular Formula: C6H2Cl3NO2 | Molecular Weight: 226.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20098-48-0
Molekylformel C6H2Cl3NO2
Molekylvikt (g/mol) 226.44
MDL-nummer MFCD00061096
InChI-nyckel HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trichloronitrobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro-5-nitro, 5-nitro-1,2,3-trichlorobenzene, unii-ah0cu8672k, 1,2,3-trichloro-5-nitro-benzene, pubchem3717, acmc-1cmcw, 3,5-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6205, dsstox_rid_78057
PubChem CID 88365
IUPAC-namn 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
Smältpunkt 68°C to 71°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2505480
Formel vikt 226.45
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.