Läs mer
1,2,3-Triklorosbensen 100 μg/ml i isooktan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317232
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30317232 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30317232 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA17722300IO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isooktan