Läs mer
1,2,3-Trichlorobenzene 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10605002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10605002 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10605002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-61-6
Molekylformel C6H3Cl3
Molekylvikt (g/mol) 181.44
MDL-nummer MFCD00000537
InChI-nyckel RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorobenzene, vic-trichlorobenzene, 1,2,6-trichlorobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro, benzene, trichloro, unii-nur9777ik4, ccris 5944, dsstox_cid_6193, dsstox_rid_78052, dsstox_gsid_26193
PubChem CID 6895
ChEBI CHEBI:35289
IUPAC-namn 1,2,3-trichlorobenzene
LEDER ClC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 3-Trichlorobenzene
Smältpunkt 50°C to 54°C
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
Färg White
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Crystalline Solid
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 05, 203
Merck Index 15, 9795
Formel vikt 181.45
Procent renhet ≥98.5%