Läs mer
1,2,3-Trichlorobenzene-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichlorobenzene-d3 |
| CAS | 3907-98-0 |
| Molekylformel | C6 2H3 Cl3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3-d3, 4,5,6-trichloro-, Benzene-1,2,3-d3, trichloro- (7 CI), 4,5,6-Trichlorobenzene-1,2,3-d3, 1,2,3-Trichlorobenzene-d3, 1,2,3-Trichlorobenzene D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3-trichloro-4,5,6-trideuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.47 |
| Formel vikt | 182.9489 g/mol |
| Visa mer |