Läs mer
1,2,3-Triklorosbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichlorobenzene |
| CAS | 87-61-6 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl3 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Benzene','1,2,3-trichloro-, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,6-Trichlorobenzene, NSC 43432, vic-Trichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H |
| LEDER | Clc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3-triklorenbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.45 |
| Formel vikt | 179.93 |