Läs mer
1,2,3-Triklorosbensen, TRC
Produktkod. 30456534
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30456534 50 g
1 options
Produktkod. 30456534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77380550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trichlorobenzene
CAS 87-61-6
Molekylformel C6 H3 Cl3
Kvantitet 50 g
Synonym Benzene','1,2,3-trichloro-, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,6-Trichlorobenzene, NSC 43432, vic-Trichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
LEDER Clc1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1,2,3-triklorenbensen
Molekylvikt (g/mol) 181.45
Formel vikt 179.93