Läs mer
1,2,3-Triklopropan, 98+%
Beskrivning
1,2,3-Triklorpropan används för att studera dess reaktion med OH angående den spotentiella atmosfäriska relevansen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,2,3-Triklorpropan används för att studera dess reaktion med OH angående den spotentiella atmosfäriska relevansen.
Löslighet Något löslig i vatten (2 g/L
vid 25 C).°
Anmärkningar
Särskilda försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichloropropane |
| Smältpunkt | -14 °C |
| Densitet | 1.385 |
| Kokpunkt | 156 °C till 158 °C |
| Flampunkt | 74 °C (165 °F) |
| Brytningsindex | 1.4822 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2810 |
| Beilstein | 1732068 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten (2 g/L vid 25 °C). |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,2,3-trichloropropane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3-Trichloropropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.