Läs mer
1,2,3-Trichloropropane, 98+%
Produktkod. 11396886
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396886 1000 g 1kg
11386886 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04312.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-18-4 | C3H5Cl3 | 147.42 g/mol
1,2,3-Triklorpropan används för att studera dess reaktion med OH angående den spotentiella atmosfäriska relevansen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2,3-Triklorpropan används för att studera dess reaktion med OH angående den spotentiella atmosfäriska relevansen.
Löslighet Något löslig i vatten (2 g/L
vid 25 C).°
Anmärkningar
Särskilda försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-18-4
Molekylformel C3H5Cl3
Molekylvikt (g/mol) 147.42
MDL-nummer MFCD00000946
InChI-nyckel CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132
PubChem CID 7285
ChEBI CHEBI:34036
IUPAC-namn 1,2,3-triklorpropan
LEDER ClCC(Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trichloropropane
Smältpunkt -14 °C
Densitet 1.385
Kokpunkt 156°C to 158°C
Flampunkt 74°C (165°F)
Brytningsindex 1.4822
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1732068
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (2g/L at 25°C).
Formel vikt 147.43
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.