Läs mer
1,2,3-Trichloropropane-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichloropropane d5 |
| CAS | 203578-27-2 |
| Molekylformel | C3 D5 Cl3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Propane-1,1,2,3,3-d5, 1,2,3-trichloro- (9 CI), 1,2,3-Trichloropropane D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3-trichloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.462 |
| Formel vikt | 150.977 g/mol |
| Visa mer |