missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3-Trichloropropene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichloropropene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Cl3/c4-1-3(6)2-5/h1H,2H2/b3-1- |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?