Läs mer
1,2,3-Trichloropropene, TRC
Produktkod. 30180089
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180089 5 g
30179722 500 mg
30179825 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC0101005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-19-5
Molekylformel C3H3Cl3
Molekylvikt (g/mol) 145.41
Synonym 1,2,3-trichloro-Propene, 1,2,3-Trichloro-1-propene, 2,3-Dichloroallyl chloride, NSC 164001
IUPAC-namn (Z)-1,2,3-trichloroprop-1-ene
LEDER ClC\C(=C\Cl)\Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trichloropropene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H3Cl3/c4-1-3(6)2-5/h1H,2H2/b3-1-