Läs mer
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 99%
Produktkod. 11319166
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319166 25 g 25g
11309166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20302.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66684-58-0 | C6H2F3NO2 | 177.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66684-58-0
Molekylformel C6H2F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.08
MDL-nummer MFCD00456803
InChI-nyckel PTTUMBGORBMNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluoronitrobenzene, 1-nitro-3,4,5-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluoro-nitrobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-nitro-benzene, benzene, 1,2,3-trifluoro-5-nitro, pubchem1071, acmc-1baej, 3,4,5-trifluronitrobenzene, ksc495s3n, 3,4,5-trifluoronitro benzene
PubChem CID 2782793
IUPAC-namn 1,2,3-trifluoro-5-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Densitet 1.52
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2455018
Formel vikt 177.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.