Läs mer
1,2,3-trifluorbensen, 98+%
Produktkod. 11409557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409557 5 g 5g
11499547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22055.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1489-53-8 | C6H3F3 | 132,085 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1489-53-8
Molekylformel C6H3F3
Molekylvikt (g/mol) 132.085
MDL-nummer MFCD00012013
InChI-nyckel AJKNNUJQFALRIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluorobenzene, benzene, trifluoro, benzene, 1,2,3-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzene, pubchem1067, 1,2,3-fluorobenzene, 1,2,3-trifluorobenze, 1,2,3-trifluorbenzen, 1,2,6-trifluorobenzene, 2,3,4-trifluorobenzene
PubChem CID 15147
IUPAC-namn 1,2,3-trifluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trifluorobenzene
Densitet 1.28
Kokpunkt 94 °C till 95 °C
Flampunkt −3 °C (26 °F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2387
Beilstein 1862388
Formel vikt 132.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.