Läs mer
1,2,3-trimetoxibensen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11421968
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421968 25 g 25g
11431968 100 g 100g
11441968 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14572.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
1,2,3-trimetoxibensen användes för att studera effekten av lösningsmedel på fotoinducerade elektronöverföringsreaktioner, på kondensation med 2,4-diamino-5-(hydroximetyl)pyrimidin ger 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimetoxibensyl)pyrimidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,2,3-trimetoxibensen användes för att studera effekten av lösningsmedel på fotoinducerade elektronöverföringsreaktioner, på
kondensation med 2,4-diamino-5-(hydroximetyl)pyrimidin ger 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimetoxibensyl)pyrimidin.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 634-36-6
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.192
MDL-nummer MFCD00008358
InChI-nyckel CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 12462
ChEBI CHEBI:86529
IUPAC-namn 1,2,3-trimetoxibensen
LEDER COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trimethoxybenzene
Smältpunkt 43°C to 45°C
Densitet 1.112
Kokpunkt 241°C
Flampunkt 112°C (233°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1910422
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 168.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.