Läs mer
1,2,3-Trimetoxibensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trimethoxybenzene |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| Formel vikt | 168.0786 |