missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3-Trimethylbenzene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trimethylbenzene |
| CAS | 526-73-8 |
| Molekylformel | C9 H12 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | Benzene','1,2,3-trimethyl-, 1,2,3-Trimethylbenzene, Hemimellitene, Hemimellitol, NSC 5167, NSC 65599 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1C |
| IUPAC-namn | 1,2,3-trimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.19 |
| Formel vikt | 120.0939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?