Läs mer
1-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]acetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24ClNO3/c29-24-11-9-22-10-13-25(30-26(22)18-24)12-7-20-4-2-6-23(16-20)27(31)14-8-19-3-1-5-21(15-19)17-28(32)33/h1-7,9-13,15-16,18,27,31H,8,14,17H2,(H,32,33)/b12-7+/t27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 457.1445 |