Läs mer
1,2,4-1H-Triazol, 99,5 %
Produktkod. 10081510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10081510 5 g Glasflaska 5g
10081520 25 g Plastflaska 25g
10457150 100 g Plastflaska 100g
10532164 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10081510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139280050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-88-0
Molekylformel C2H3N3
Molekylvikt (g/mol) 69.06
MDL-nummer MFCD00005228
InChI-nyckel NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC-namn IH-1,2,4-triazol
LEDER C1=NC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 4-1H-Triazole
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 119 °C till 122 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 260 °C
Flampunkt 140 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1250 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i kloroform, xylen, etylacetat och alkohol
Formel vikt 69.06
Procent renhet 99.50%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.