Läs mer
1-(2,4,4-Trimethyl-cyclohex-1-enyl)-ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4,4-Trimethyl-cyclohex-1-enyl)-ethanone |
| CAS | 70092-25-0 |
| Molekylformel | C11H18O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(2,4,4-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)ethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-8-7-11(3,4)6-5-10(8)9(2)12/h5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(=O)C1=C(C)CC(C)(C)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(2,4,4-trimethylcyclohexen-1-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.26 |
| Formel vikt | 166.1358 |