Läs mer
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
for synthesis
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 89-32-7 |
| Smältpunkt | 284°C to 287°C |
| Kokpunkt | 397°C to 400°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005005 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride, 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.12 |
| Kvalitet | Research |