Läs mer
1,2,4,5-Bensentetrakarboxylsyra, 96 %
Produktkod. 10213990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10213990 5 g Glasflaska 5g
10040570 100 g Plastflaska 100g
10132370 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10213990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105310050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-05-4 | C10H6O8 | 254,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-05-4
Molekylformel C10H6O8
Molekylvikt (g/mol) 254.15
MDL-nummer MFCD00002471
InChI-nyckel CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
PubChem CID 6961
ChEBI CHEBI:45165
IUPAC-namn bensen-1,2,4,5-tetrakarboxylsyra
LEDER C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 281,0 °C till 284,5 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H2(CO2H)4
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 997
Merck Index 15, 8116
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,5 g/100 ml vatten (20 °C). Andra lösligheter: 30g/100 ml vatten (100 °C), fritt lösligt i alkohol
Formel vikt 254.15
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.