missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 250°C to 260°C |
| Densitet | 1.79 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00002471 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid, 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?