Läs mer
1,2,4,5-Bensentetrakarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30329239
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30329239 250 mg
1 options
Produktkod. 30329239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB130380250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid
CAS 89-05-4
Molekylformel C10H6O8
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid (8CI, 9CI, ACI), 1,2,4,5-Tetracarboxybenzene, NSC 6369, Pyromellitic acid
InChI formel InChI=1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
LEDER OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn Bensen-1,2,4,5-tetrakarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 254.15
Formel vikt 254.0063
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.