Läs mer
1,2,4,5-Bensentetrakarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30344625
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30344625 500 mg
1 options
Produktkod. 30344625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB130380500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid
CAS 89-05-4
Molekylformel C10H6O8
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid (8CI, 9CI, ACI), 1,2,4,5-Tetracarboxybenzene, NSC 6369, Pyromellitic acid
InChI formel InChI=1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
LEDER OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn Bensen-1,2,4,5-tetrakarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 254.15
Formel vikt 254.0063