Läs mer
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Dianhydride-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid Dianhydride-D2 |
| CAS | 106426-63-5 |
| Molekylformel | C10 D2 O6 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1 H,3 H-Benzo[1,2-c:4,5-c']difuran-1,3,5,7-tetrone-4,8-d2 (9 CI), 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid dianhydride-d2, Benzene-3,6-d2-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride, Pyromellitic-d2 acid anhydride, Pyromellitic acid dianhydride-d2, Pyromellitic anhydride-d2, Pyromellitic dianhydride-d2, 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid dianhydride-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2 H/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]c1c2C(=O)OC(=O)c2c([2 H])c3C(=O)OC(=O)c13 |
| IUPAC-namn | 4,8-dideuteriofuro[3,4-f][2 ]benzofuran-1,3,5,7-tetrone |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.1316 |
| Formel vikt | 219.9977 g/mol |
| Visa mer |