Läs mer
1,2:4,5-bis-O-(1-metyletyliden)-Beta-D-frukttopyranäs, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 1,2:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose |
| CAS | 25018-67-1 |
| Molekylformel | C12H20O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Spiro[1,3-dioxolane-4,6'-[6H-1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-beta-D-fructopyranose deriv., 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose, 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-fructopyranose, beta-D-1,2:4,5-Di-O-isopropylidenefructopyranose |
| LEDER | CC1(C)OC[C@]2(OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vikt | 260.126 |