Läs mer
1,2:4,5-Biscyclohexylidene DL-myo-Inositol, TRC
Produktkod. 30335267
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30335267 5 g
1 options
Produktkod. 30335267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4232505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Biscyclohexylidene-myo-inositol
CAS 104873-71-4
Molekylformel C18 H28 O6
Kvantitet 5 g
Synonym 1,24,5-Biscyclohexylidene Dl-Myo-Inositol
InChI formel InChI=1S/C18H28O6/c19-11-13-14(22-17(21-13)7-3-1-4-8-17)12(20)16-15(11)23-18(24-16)9-5-2-6-10-18/h11-16,19-20H,1-10H2/t11-,12-,13-,14-,15-,16+/m1/s1
LEDER O[C@@H]1[C@H]2OC3(CCCCC3)O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]4OC5(CCCCC5)O[C@H]14
Molekylvikt (g/mol) 340.41
Formel vikt 340.1886