Läs mer
1,2,4,5-tetrabrombensen, 94 %
Produktkod. 11393127
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393127 10 g 10g
11303137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13539.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393,70 g/mol
1,2,4,5-tetrabrombensen används i syntesen av dietynyltriptycen-kopplade dipyridylligander, vid alstring av dibensyn. Det används också för att producera 6,7-dibrom-1,4-epoxi-1,4-dihydronaftalen vid en temperatur av -23 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2,4,5-tetrabrombensen används i syntesen av dietynyltriptycen-kopplade dipyridylligander, vid alstring av dibensyn. Det används också för att producera 6,7-dibrom-1,4-epoxi-1,4-dihydronaftalen vid en temperatur °av -23 C.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-28-2
Molekylformel C6H2Br4
Molekylvikt (g/mol) 393.70
MDL-nummer MFCD00000063
InChI-nyckel QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
PubChem CID 12486
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrabrombensen
LEDER BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Smältpunkt 175 °C till 180 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1365830
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 393.7
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.