Läs mer
1,2,4,5-tetrabrombensen, TRC
Produktkod. 30418341
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30418341 25 g
1 options
Produktkod. 30418341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29110025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
CAS 636-28-2
Molekylformel C6 H2 Br4
Kvantitet 25 g
Synonym 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002
InChI formel InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
LEDER Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrabrombensen
Molekylvikt (g/mol) 393.7
Formel vikt 389.689