Läs mer
1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H |
| Formel vikt | 258.8761 |
| Procent renhet | >95% |