Läs mer
1,2,4,5-tetraklorosbensen, 98 %
Produktkod. 11484240
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484240 10 g 10g
11494240 50 g 50g
11426867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14318.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215,882 g/mol
Det finner sin tillämpning som ett högsmältande utspädningsmedel vid eutektisk kristallisation av pseudobinära system av polyeten och högsmältande spädningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning
som ett högsmältande spädningsmedel vid eutektisk kristallisation av pseudobinära system av polyeten och högsmältande spädningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligheten i toluen är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-94-3
Molekylformel C6H2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 215.882
MDL-nummer MFCD00000549
InChI-nyckel JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
PubChem CID 7270
ChEBI CHEBI:36697
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetraklorbensen
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Smältpunkt 138°C to 142°C
Densitet 1.86
Kvantitet 10 g
Odör Unpleasant
UN-nummer UN3077
Beilstein 1618315
Kokpunkt 245°C
Löslighetsinformation Insoluble in water. Solubility in toluene is almost transparent.
Formel vikt 215.89
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.