Läs mer
1,2,4,5-tetraklorosbensen, 98 %
Produktkod. 10794461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10794461 5 g Glasflaska 5g
10730775 250 g Glasflaska 250g
10521601 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 SEK
    189.65 SEK / 5g
    Save 28.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-94-3
Molekylformel C6H2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 215.89
MDL-nummer MFCD00000549
InChI-nyckel JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
PubChem CID 7270
ChEBI CHEBI:36697
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetraklorbensen
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Smältpunkt 139 °C till 142 °C
CAS Min % 97.5
Färg Grå till rosa
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallin fast
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel C6H2Cl4
Beilstein 05, 205
Kokpunkt 240 °C till 246 °C
Formel vikt 215.89
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.