Läs mer
1,2,4,5-tetraklorenbensen, TRC
Produktkod. 30179928
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179928 50 g
30180246 10 g
30179735 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29128550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-94-3
Molekylformel C6 H2 Cl4
Molekylvikt (g/mol) 215.89
Synonym Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro-, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, NSC 27003, s-Tetrachlorobenzene
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetraklorbensen
LEDER Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Formel vikt 213.8911