Läs mer
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene, 99%
Produktkod. 11483408
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483408 25 g 25g
11473408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17815.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 327-54-8 | C6H2F4 | 150.076 g/mol
Det används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som intermediär i organisk syntes. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 327-54-8
Molekylformel C6H2F4
Molekylvikt (g/mol) 150.076
MDL-nummer MFCD00000307
InChI-nyckel SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene, pubchem1063, acmc-209hvc, 1,4,5-tetrafluorobenzene, 2,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, ksc496i2b, benzene,2,4,5-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-benzene
PubChem CID 9474
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrafluorbensen
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Smältpunkt 3°C to 5°C
Densitet 1.43
Kokpunkt 90°C
Flampunkt 16°C (60°F)
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2387
Beilstein 1909052
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 150.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.