Läs mer
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4,5-Tetrafluorobenzene |
| CAS | 327-54-8 |
| Molekylformel | C6H2F4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene, NSC 10249, p-Tetrafluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H |
| LEDER | Fc1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetrafluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.07 |
| Formel vikt | 150.0093 |