missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4,5-Tetrahydrotestolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4,5-Tetrahydrotestolactone |
| CAS | 7801-32-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H28 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (4aS,4bR,6aS,10aS,10bS,12aS)-10a,12a-Dimethyltetradecahydro-2H-naphtho[2,1-f]chromene-2,8(3H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC(=O)O2 |
| IUPAC-namn | (4aS,4bR,6aS,10aS,10bS,12aS)-10a,12a-dimethyl-4,4a,4b,5,6,6a,7,9,10,10b,11,12-dodecahydro-3H-naphtho[2,1-f]chromene-2,8-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.422 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?