Läs mer
1,2,4,5-Tetrakis(Bromomethyl)Benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2 |
| Formel vikt | 445.7516 |