Läs mer
1,2,4,5-tetrakis(brommetyl)bensen, TRC
Produktkod. 30136474
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136474 500 mg
30133928 100 mg
30005035 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT298568500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15442-91-8
Molekylformel C10 H10 Br4
Molekylvikt (g/mol) 449.8
Synonym Tetrabromodurene
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrakis(brommetyl)bensen
LEDER BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
Formel vikt 445.7516