missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-d2, CDN

Produktkod. 30319563
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319563 0.25 g -
30314297 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319563 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND22690.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-D2
CAS 1859-01-4
Molekylformel C10 D2 H12
Kvantitet 0.25 g
Synonym Benzene-1,4-d2, 2,3,5,6-tetramethyl- (8 CI, 9 CI), Benzene-p-d2, tetramethyl- (7 CI), 1,4-d2-Durol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-d2, 1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-D2, Durene-d2 (ring-d2)
InChI formel InChI=1 S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6 H,1-4H3/i5D,6 D
LEDER [2 H]c1c(C)c(C)c([2 H])c(C)c1C
IUPAC-namn 1,4-dideuterio-2,3,5,6-tetramethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 136.2305
Formel vikt 136.1221 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.