Läs mer
1,2,4,5-tetrametylbensen, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15502245 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 15502245
Brand: Thermo Scientific Acros 138371000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-93-2
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
InChI-nyckel SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrametylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Smältpunkt 78.0°C to 82.0°C
Kokpunkt 196.0°C to 197.0°C
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Linjär formel C6H2(CH3)4
Kvantitet 100 g
Beilstein 05,431
Merck Index 15,3515
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formel vikt 134.22
Procent renhet 97+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.