Läs mer
1,2,4,5-Tetrametylbensen, 97+%
Produktkod. 11351607
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351607 100 g 100g
11361607 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04493.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134,222 g/mol
1,2,4,5-tetrametylbensen är prekursorn till pyromellitsyradianhydrid, som används för tillverkning av härdare, lim, beläggningsmaterial. Det används vid tillverkning av vissa råmaterial för teknisk plast (polyimider) och tvärbindningsmedel för alkydhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2,4,5-Tetrametylbensen är föregångaren till pyromellitsyradianhydrid, som används för tillverkning av härdare, lim, beläggningsmaterial. Det används vid tillverkning av vissa råmaterial för teknisk plast (polyimider) och tvärbindningsmedel för alkydhartser.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, bensen och aceton. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-93-2
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.222
MDL-nummer MFCD00008528
InChI-nyckel SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrametylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Smältpunkt 77 °C till 80 °C
Kokpunkt 191 °C till 193 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1903393
Merck Index 14,3468
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, bensen och aceton. Olöslig i vatten.
Formel vikt 134.22
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.