Läs mer
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-galactopyranosyl)-D-galactose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl)-D-galactose |
| CAS | 123809-61-0 |
| Molekylformel | C28H38O19 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose Tetraacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(41-15(5)33)25(42-16(6)34)28(46-19)47-24-22(40-14(4)32)20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)26(24)43-17(7)35/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27?,28-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-4-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 678.59 |
| Formel vikt | 678.2007 |