Läs mer
1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)6-12(17)15-13(18)7-10(16)8-14(15)19/h2-5,7-8,16,18-19H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 274.0841 |