missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2,4,6-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4,6-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 113698-83-2 |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Piperazine','1-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methyl]-','hydrochloride (1:2), Piperazine','1-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methyl]-','dihydrochloride (9CI), 1-(2,4,6-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. F (EP) as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-11-8-13(18-2)12(14(9-11)19-3)10-16-6-4-15-5-7-16;;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.COc1cc(OC)c(CN2CCNCC2)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.26 |
| Formel vikt | 338.1164 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?