missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-Anhydride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 164°C to 168°C |
| Densitet | 1.487 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 240°C/19 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005925 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?