Läs mer
1,2,4-Bensentrikarboxylsyra 1,2-Bis(2-etylhexyl) Ester, TRC
Produktkod. 30138183
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138183 100 mg
30137980 2.5 mg
30012580 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB190030100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63468-09-7
Molekylformel C25 H38 O6
Molekylvikt (g/mol) 434.57
IUPAC-namn 3,4-bis(2-etylhexoxykarbonyl)bensoesyra
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)21-14-13-20(23(26)27)15-22(21)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)
Formel vikt 434.2668