missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester |
| CAS | 165044-69-9 |
| Molekylformel | C17H22O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-3-5-9-22-16(20)13-8-7-12(15(18)19)11-14(13)17(21)23-10-6-4-2/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| LEDER | CCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(butoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.35 |
| Formel vikt | 322.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?