Läs mer
1,2,4-bensentrikarboxylsyra 1,2-dibutylester, TRC
Produktkod. 30339499
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30339499 250 mg
1 options
Produktkod. 30339499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB190320250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester
CAS 165044-69-9
Molekylformel C17H22O6
LEDER CCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCC)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 322.35
Formel vikt 322,1416 g/mol
Procent renhet >95% (HPLC)